Documentos Principais
688000
Sigma-Aldrich
Y-27632
≥95% (HPLC), solid, Rho kinase inhibitor, Calbiochem
Sinônimo(s):
Y-27632, Inibidor de ROCK, (R)-(+)-trans-N-(4-Piridil)-4-(1-aminoetil)-ciclohexanocarboxamida, 2HCl, Inibidor de quinases Rho VI
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H21N3O · 2HCl · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
320.26 (anhydrous basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nome do produto
Y-27632-CAS 331752-47-7-Calbiochem, Y-27632A, CAS 331752-47-7, is a cell-permeable, reversible, inhibitor of Rho kinases (Ki = 140 nM for p160ROCK). Enhances survival & cloning efficiency of ESC without affecting their pluripotency.
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
cor
white
solubilidade
water: 100 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
N[C@@H](C1CCC(CC1)C(=O)Nc2ccncc2)C
InChI
1S/C14H21N3O/c1-10(15)11-2-4-12(5-3-11)14(18)17-13-6-8-16-9-7-13/h6-12H,2-5,15H2,1H3,(H,16,17,18)/t10-,11?,12?/m1/s1
chave InChI
IYOZTVGMEWJPKR-VOMCLLRMSA-N
Descrição geral
Um inibidor altamente potente, permeável a células, reversível e seletivo de proteínas quinases associadas a Rho (Ki = 140 nM para p160ROCK). Também inibe a ROCK-II com potência igual. A inibição é competitiva com relação ao ATP. Tem uma afinidade 10 a 50 vezes menor por PKCε que por p160ROCK. Não afeta a atividade da proteína quinase ativada por p21 (PAK), mesmo em concentrações mais elevadas (~100 µM). Também age como potente inibidor da sensibilização a Ca2+ induzida por agonista da fosforilação de miosina e contração de músculo liso. Impede a apoptose e aumenta a sobrevivência e a eficiência de clonagem de células hES dissociadas, sem afetar sua pluripotência. O pré-tratamento com Y-27632 reduz o risco de lesão pulmonar em modelos de sepse em rato. Também estão disponíveis uma solução 5 mM (500 µg/296 µl) de Y-27632 (N.º do cat. 688001) em H2O em uma solução 10 mM em DMSO (N.º do cat. 688002).
Ações bioquímicas/fisiológicas
Alvo primário
p160 proteínas quinases associadas a Rho (ROCK)
Ki alvo: 140 nM para p160 proteínas quinases associadas a Rho (ROCK)
O produto compete com ATP.
Permeável a células: sim
Reversível: sim
Embalagem
Envasado em atmosfera de gás inerte
Advertência
Toxicidade: Nociva (C)
Reconstituição
Após a reconstituição, separe em alíquotas e congele (-20 °C). As soluções-estoque são estáveis por 6 meses a -20 °C.
Outras notas
Cinel, I., et al. 2012. J. Thorac. Dis.4, 30.
Watanabe, K., et al. 2007. Nature Biotech.25, 681.
Chitaley, K., et al. 2001. Nat. Med.7, 119.
Davies, S.P., et al. 2000. Biochem. J. 351, 95.
Narumiya, S., et al. 2000. Methods Enzymol.325, 273.
Hirose, M., et al. 1998. J. Cell Biol.141, 1625.
Maekawa, M., et al. 1999. Science285, 895.
Uehata, M., et al. 1997. Nature389, 990.
Informações legais
Vendido sob licença da petição PCT W098/06,433A1 e sob licença da Mitsubishi Pharma Tanabe Corporation.
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Eun-Mi Kim et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 651, 89-101 (2010-08-06)
The ability of embryonic stem cells (ES) cells to form cells and tissues from all three germ layers can be exploited to generate cells that can be used to treat diseases. In particular, successful generation of hematopoietic cells from ES
Shahnaz Babaei-Abraki et al.
The Journal of biological chemistry, 298(5), 101855-101855 (2022-03-27)
Human embryonic stem cells (hESCs) are vulnerable to cell death upon dissociation. Thus, dissociation is an obstacle in culturing, maintaining, and differentiating of hESCs. To date, apoptosis has become the focus of research into the nature of cell death triggered
Jessica L Teo et al.
Molecular biology of the cell, 31(23), 2557-2569 (2020-09-10)
Epithelia can eliminate apoptotic cells by apical extrusion. This is a complex morphogenetic event where expulsion of the apoptotic cell is accompanied by rearrangement of its immediate neighbors to form a rosette. A key mechanism for extrusion is constriction of
Jasmin Taubenschmid-Stowers et al.
Cell stem cell, 29(3), 449-459 (2022-02-27)
The activation of the embryonic genome marks the first major wave of transcription in the developing organism. Zygotic genome activation (ZGA) in mouse 2-cell embryos and 8-cell embryos in humans is crucial for development. Here, we report the discovery of
Benoit Dehapiot et al.
PLoS biology, 19(9), e3001376-e3001376 (2021-09-08)
Mammalian oocyte meiotic divisions are highly asymmetric and produce a large haploid gamete and 2 small polar bodies. This relies on the ability of the cell to break symmetry and position its spindle close to the cortex before anaphase occurs.