681629
W-7, Hydrochloride
A cell-permeable and reversible calmodulin antagonist that inhibits myosin light chain kinase (IC₅₀ = 51 µM) and Ca2+-calmodulin-dependent phosphodiesterase (IC₅₀ = 28 µM).
Sinônimo(s):
W-7, Hydrochloride, N-(6-Aminohexyl)-5-chloro-1-naphthalenesulfonamide, HCl
descrição
RTECS - QK0786000
Ensaio
≥98% (TLC)
Formulário
crystalline solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
cor
off-white
solubilidade
DMSO: 5 mg/mL
DMF: soluble
warm ethanol: soluble
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[S](=O)(=O)(NCCCCCCN)c1c2c(c(ccc2)Cl)ccc1.[Cl-].[H+]
InChI
1S/C16H21ClN2O2S.ClH/c17-15-9-5-8-14-13(15)7-6-10-16(14)22(20,21)19-12-4-2-1-3-11-18;/h5-10,19H,1-4,11-12,18H2;1H
chave InChI
OMMOSRLIFSCDBL-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Myosin light chain kinase
Advertência
Outras notas
Asano, M. 1989. J. Pharmacol. Exp. Ther.251, 764.
Itoh, H., and Hidaka, H. 1984. J. Biochem.96, 1721.
Tanaka, T., et al. 1983. Pharmacol.26, 249.
Hidaka, H. 1981. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 78, 4354.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3