676504
VEGFR Tyrosine Kinase Inhibitor VI, AAL-993
The VEGFR Tyrosine Kinse Inhibitor VI, ALL-993, also referenced under CAS 269390-77-4, controls the biological activity of VEGFR Tyrosine Kinase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cancer applications.
Sinônimo(s):
VEGFR Tyrosine Kinase Inhibitor VI, AAL-993, 2-((4-Pyridyl)methyl)amino-N-(3-(trifluoromethyl)phenyl)benzamide, ZK260253, PDGFR Tyrosine Kinase Inhibitor XXIII, VEGFR2 Kinase Inhibitor XXXIII, VEGFR1 Kinase Inhibitor VIII, VEGFR3 Kinase Inhibitor VII, AAL993, PDGFR Tyrosine Kinase Inhibitor XXIII, 2-((4-Pyridyl)methyl)amino-N-(3-(trifluoromethyl)phenyl)benzamide, ZK260253, VEGFR2 Kinase Inhibitor XXXIII, VEGFR1 Kinase Inhibitor VIII, VEGFR3 Kinase Inhibitor VII, AAL993
Ensaio
≥97% (HPLC)
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
off-white
solubilidade
DMSO: 100 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C20H16F3N3O/c21-20(22,23)15-4-3-5-16(12-15)26-19(27)17-6-1-2-7-18(17)25-13-14-8-10-24-11-9-14/h1-12,25H,13H2,(H,26,27)
chave InChI
BLAFVGLBBOPRLP-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2