676484
VEGFR2 Kinase Inhibitor VI, Ki8751
The VEGFR2 Kinase Inhibitor VI, Ki8751, also referenced under CAS 228559-41-9, controls the biological activity of VEGFR2 Kinase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinônimo(s):
VEGFR2 Kinase Inhibitor VI, Ki8751, N-(2,4-Difluorophenyl)-Nʹ-(4-(6,7-dimethoxy-4-quinolyloxy)-2-fluorophenyl)urea, Vascular Endothelial Growth Factor Receptor 2 Kinase Inhibitor VI, VEGFR Tyrosine Kinase Inhibitor XXIV
Ensaio
≥97% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
off-white
solubilidade
DMSO: 50 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Fc1c(ccc(c1)F)NC(=O)Nc2c(cc(cc2)Oc3c4c(ncc3)cc(c(c4)OC)OC)F
InChI
1S/C24H18F3N3O4/c1-32-22-11-15-20(12-23(22)33-2)28-8-7-21(15)34-14-4-6-19(17(27)10-14)30-24(31)29-18-5-3-13(25)9-16(18)26/h3-12H,1-2H3,(H2,29,30,31)
chave InChI
LFKQSJNCVRGFCC-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1