Key Documents
1.04070
Millipore
Gelatine
suitable for microbiology
Sinônimo(s):
Gelatine
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41106212
Número do índice EC:
232-554-6
NACRES:
NA.74
fonte biológica
animal
Nível de qualidade
potência
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
3.8-7.6 (25 °C, 10 g/L in H2O)
aplicação(ões)
microbiology
temperatura de armazenamento
15-25°C
Categorias relacionadas
Nota de análise
Identity (A: coloring): passes test
Identity (B: sediment): passes test
Identity (C: Falling out): passes test
Identity (NIR): passes test
pH-value (1 %; water): 5 - 6
Sulfur dioxide (SO₂): ≤ 0.005 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.005 %
Peroxide (as H₂O₂): ≤ 0.01 %
Sulfated ash (800 °C): ≤ 2 %
Loss on Drying (105°C): ≤ 15 %
Suitability for microbiology: passes test
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7