Documentos Principais
73865
Millipore
Gelatina
from Porcine skin, pkg of 500 g, suitable for microbiology
Sinônimo(s):
Gelatin from porcine skin, Collagen hydrolysate, Collagen peptides, Gelatin hydrolysate, Hydrolyzed collagen, Hydrolyzed gelatin
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41106212
NACRES:
NA.74
fonte biológica
Porcine skin
Nível de qualidade
Formulário
powder
qualidade
controlled endotoxin level
medium gel strength
prazo de validade
36 mo. (Expiry date on the label)
embalagem
pkg of 500 g
Impurezas
≤2.0% sulfated ash
≤5 EU/mg endotoxins
perda
≤15% loss on drying
cor
faint beige to light beige
faint brown to light brown
white to light yellow
pH
4.0-6.0
força do gel
150-210 g Bloom
solubilidade
H2O: 0.67 g/10 mL at 50 °C (colorless to very light yellow, clear to very hazy)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤3000 mg/kg
traços de cátion
Ca: ≤2000 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤10 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤500 mg/kg
Mg: ≤500 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤5000 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤10 mg/kg
aplicação(ões)
microbiology
Descrição geral
Gelatin is a versatile, high-quality hydrocolloid derived from porcine skin. It is a heterogeneous mixture of water-soluble proteins of high average molecular masses, present in collagen. noted for its ultrahigh gel strength, which is an important characteristic for various microbiological procedures where a firm gel is required, such as in culture media or other applications where the gel′s structural integrity is crucial.
Aplicação
Gelatin is commonly used as a gelling agent in the preparation of solid and semi-solid culture media. It also aids in the study of aerobic and anaerobic microorganisms by providing a supportive structure for colony formation and development.
Componentes
A gelatina é uma mistura heterogênea de proteínas solúveis em água com massas moleculares médias altas, presente no colágeno. As proteínas são extraídas fervendo a pele, tendões, ligamentos, ossos etc. relevantes em água. A gelatina tipo A é derivada de tecido curado com ácido. A tipo B é derivado de tecido curado com limão.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6