Documentos
T0299
Sigma-Aldrich
α,β-Trehalose
≥98%
Sinônimo(s):
α-D-Glucopyranosyl β-D-glucopyranoside, Neotrehalose
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H22O11
Número CAS:
Peso molecular:
342.30
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
fonte biológica
plant
Ensaio
≥98%
forma
crystalline powder
técnica(s)
HPLC: suitable
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@H]1O[C@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)7(17)9(19)11(21-3)23-12-10(20)8(18)6(16)4(2-14)22-12/h3-20H,1-2H2/t3-,4-,5-,6-,7+,8+,9-,10-,11-,12+/m1/s1
chave InChI
HDTRYLNUVZCQOY-BTLHAWITSA-N
Outras notas
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Disaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3