662015
U 18666A
≥95% (HPLC), lyophilized solid, δ8-sterol isomerase inhibitor, Calbiochem®
Sinônimo(s):
U18666A, 3β-(2-Diethylaminoethoxy)androst-5-en-17-one, HCl
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
U18666A, A cell-permeable, amphiphilic amino-steroid that alters intracellular membrane protein trafficking by impairing intracellular biosynthesis and transport of LDL-derived cholesterol.
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
lyophilized solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
cor
white
solubilidade
water: 10 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].N(CCOC1CC2(C3C(C4C(CC3)(C(=O)CC4)C)CC=C2CC1)C)(CC)CC.[H+]
InChI
1S/C25H41NO2.ClH/c1-5-26(6-2)15-16-28-19-9-7-18-8-10-20-21-11-12-23(27)24(21,3)14-13-22(20)25(18,4)17-19;/h8,19-22H,5-7,9-17H2,1-4H3;1H
chave InChI
ICPRVJHNLABCSA-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Activity of δ8-sterol isomerase
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Kobayashi, T., et al. 1998. Nature392, 193.
Liscum, L. and Faust, J.R., 1989. J. Biol. Chem.264, 11796.
Sexton, R.C., et al. 1983. Biochemistry22, 5687.
Bierkamper, G.G. and Cenedella, R.J., 1978. Brain Res.150, 343.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3