Documentos Principais
SML3825
Sigma-Aldrich
MM0299
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
4,4a,5,5a,6,6a-Hexahydro-2-[4-[2-(4-methoxyphenyl)-2-oxoethoxy]phenyl]-4,6-ethenocycloprop[f]isoindole-1,3(2H,3aH)-dione
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C26H23NO5
Número CAS:
Peso molecular:
429.46
Número MDL:
Código UNSPSC:
51111800
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.21
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
Ações bioquímicas/fisiológicas
Cell penetrant, selective and potent inhibitor of lanosterol synthase (LSS) that exhibits anti-glioblastoma activity
MM0299 is a cell penetrant, selective and potent inhibitor of lanosterol synthase (LSS) that exhibits anti-glioblastoma activity. It potently inhibits Mut6 (Glioblastoma stem-like cells) cell growth by depleting cellular cholesterol. MM0299 stimulates 24(S),25-epoxycholesterol (EPC) synthesis in GBM tumors, which induces toxicity in glioma stem-like cells.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)