Documentos Principais
6.19119
Sigma-Aldrich
N-Chlorosuccinimide
purified grade
Sinônimo(s):
N-Chlorosuccinimide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H4ClNO2
Número CAS:
Peso molecular:
133.53
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352111
grau
purified grade
InChI
1S/C4H4ClNO2/c5-6-3(7)1-2-4(6)8/h1-2H2
chave InChI
JRNVZBWKYDBUCA-UHFFFAOYSA-N