91220
Trichloroisocyanuric acid
technical, ≥95% (CHN)
Sinônimo(s):
1,3,5-Trichloro-2,4,6-triazinetrione, Symclosene, TCICA, Trichlorocyanuric acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
technical
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (CHN)
forma
powder
pf
249-251 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
ClN1C(=O)N(Cl)C(=O)N(Cl)C1=O
InChI
1S/C3Cl3N3O3/c4-7-1(10)8(5)3(12)9(6)2(7)11
chave InChI
YRIZYWQGELRKNT-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?