grau
technical grade
forma
powder or granules
solid
composição
available chlorine, 65%
adequação da reação
reagent type: oxidant
concentração
≥65% (chlorine titration by Na2S2O3)
pf
100 °C (lit.)
densidade
2.35 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
ClO[Ca]OCl
InChI
1S/Ca.2ClO/c;2*1-2/q+2;2*-1
chave InChI
ZKQDCIXGCQPQNV-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- aldehydes to the corresponding acids
- primary aliphatic alcohols to methyl esters
- aliphatic primary alcohols to the corresponding carboxylic acids
- aldehydes to the corresponding acids
- primary aliphatic alcohols to methyl esters
- primary benzyl alcohols to methyl benzoates
- propargylic alcohols to the corresponding aldehydes and ketones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2