Documentos Principais
6.18567
Supelco
Hexane-1-sulphonic Acid Sodium Salt Monohydrate
Sinônimo(s):
1-Hexanesulfonic Acid, Sodium Salt, Monohydrate
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)5SO3Na · H2O
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
InChI
1S/C6H14O3S.Na.H2O/c1-2-3-4-5-6-10(7,8)9;;/h2-6H2,1H3,(H,7,8,9);;1H2/q;+1;/p-1
chave InChI
CLCGFJYKZGFGSQ-UHFFFAOYSA-M
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3