Key Documents
6.17945
Supelco
Sulfato de zinco
GR
Sinônimo(s):
Zinc sulfate heptahydrate
About This Item
Fórmula linear:
ZnSO4 · 7H2O
Número CAS:
Peso molecular:
287.56
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.O.O.O.O.[Zn++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/H2O4S.7H2O.Zn/c1-5(2,3)4;;;;;;;;/h(H2,1,2,3,4);7*1H2;/q;;;;;;;;+2/p-2
chave InChI
RZLVQBNCHSJZPX-UHFFFAOYSA-L