610205
Anti-Tie2 Mouse mAb (Ab33)
liquid, clone Ab33, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Anti-Angiopoietin Receptor, Anti-Tek
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
Ab33, monoclonal
forma
liquid
contém
≤0.1% sodium azide as preservative
reatividade de espécies
human, porcine, mouse, rat
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TEK(7010)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunoblotting (0.2-1 µg/ml, chemiluminescence)
Immunoprecipitation (see comments)
Paraffin Sections (not recommended)
Embalagem
Advertência
forma física
Reconstituição
Outras notas
Wong, A.L., et al. 1997. Circ. Res.81, 567.
Peters, K.G., et al. 1998. Br. J. Cancer77, 51.
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1