Documentos Principais
AB15184
Sigma-Aldrich
Anti-Fbx2 Antibody
serum, Chemicon®
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
mouse
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Fbxo2(230904)
Especificidade
Fbx2. By Western blot the antibody recognizes a band at ~35 kDa on mouse brain lysate.
Imunogênio
Synthetic peptide
Aplicação
Anti-Fbx2 Antibody is an antibody against Fbx2 for use in WB.
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Developmental Neuroscience
Western blot: 1:5,000-1:10,000 on mouse brain lysate.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Descrição-alvo
35 kDa
forma física
Liquid.
Serum
Armazenamento e estabilidade
Maintain at -20°C in undiluted aliquots for up to 12 months after date of receipt. Avoid repeated freeze/thaw cycles.
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Caroline Bouchard et al.
Genes & development, 21(21), 2775-2787 (2007-11-03)
FoxO transcription factors play critical roles in cell cycle control and cellular stress responses, and abrogation of FoxO function promotes focus formation by Myc in vitro. Here we show that stable introduction of a dominant-negative FoxO moiety (dnFoxO) into Emu-myc