MAB390-100UG
Anti-p75 LNGFR Antibody, Saporin conjugated, clone 192
clone 192, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
p75 Low Affinity Neurotrophin Receptor, NGFR
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
saporin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
192, monoclonal
reatividade de espécies
rat
não deve reagir com
mouse, human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunolesioning: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NGFR(4804)
Especificidade
Aplicação
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
Neurochemistry & Neurotrophins
forma física
Armazenamento e estabilidade