Z742453
Mircrotube adapter for Orbi-Shaker™ MP and Incu-Mixer™ MP
holds 20 x 1.5-2 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41103811
NACRES:
NB.73
Produtos recomendados
Características
holds 20 x 1.5-2 mL
embalagem
pkg of 1
fabricante/nome comercial
Benchmark Scientific BT1500-A1520
Descrição geral
Microtube Adapter for microplate shakers BT1500 and H6004; shakers will fit max 4 adapters
Informações legais
Incu-Mixer is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Orbi-Shaker is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)