Documentos Principais
Z742454
Mircrotube adapter for Orbi-Shaker MP and Incu-Mixer MP
holds 20 x 0.5 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41103811
NACRES:
NB.73
Características
holds 20 x 0.5 mL
embalagem
pkg of 1
fabricante/nome comercial
Benchmark Scientific BT1500-A05
Descrição geral
Microtube Adapter for microplate shakers BT1500 and H6004; shakers will fit max 4 adapters
Informações legais
Incu-Mixer is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Orbi-Shaker is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)