Documentos Principais
573102
Sigma-Aldrich
S3I-201
≥95% (HPLC), solid, STAT3 inhibitor, Calbiochem®
Sinônimo(s):
STAT3 Inhibitor VI, S3I-201, 2-Hydroxy-4-(((4-methylphenyl)sulfonyloxy)acetyl)amino)-benzoic acid, NSC 74859
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H15NO7S
Número CAS:
Peso molecular:
365.36
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nome do produto
STAT3 Inhibitor VI, S3I-201, STAT3 Inhibitor VI, S3I-201, CAS 501919-59-1, is a cell-permeable compound that binds Stat3-SH2 domain and blocks Stat3 phosphorylation, dimerization, DNA-binding, & Stat3-dependent transcription.
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
light beige
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL (Use only fresh, anhydrous DMSO.)
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[S](=O)(=O)(OCC(=O)Nc2cc(c(cc2)C(=O)O)O)c1ccc(cc1)C
InChI
1S/C16H15NO7S/c1-10-2-5-12(6-3-10)25(22,23)24-9-15(19)17-11-4-7-13(16(20)21)14(18)8-11/h2-8,18H,9H2,1H3,(H,17,19)(H,20,21)
chave InChI
HWNUSGNZBAISFM-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
A cell-permeable amidosalicylic acid compound that binds Stat3-SH2 domain and prevents Stat3 phosphorylation/activation, dimerization, DNA-binding, and Stat3-dependent transcription. Shown to arrest Stat3-dependent tumor growth both in cultures in vitro (effective conc. ≤100 µM) and in a murine xenograft model in vivo (5 mg/kg, i.v.). Also available as a 50 mM solution in DMSO (Cat. No. 573130).
Embalagem
Packaged under inert gas
Advertência
Toxicity: Regulatory Review (Z)
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3