SML2161
STA-21
≥95% (HPLC)
Sinônimo(s):
(±)-Deoxytetrangomycin, (±)-Ochromycinone, 3,4-Dihydro-8-hydroxy-3-methylbenz[a]anthracene-1,7,12(2H)-trione, NSC 628869, STA 21, STA21
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
powder
cor
yellow to brown
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1CC(C(C(C(C(C=CC=C2O)=C2C3=O)=O)=C3C=C4)=C4C1)=O
InChI
1S/C19H14O4/c1-9-7-10-5-6-12-17(15(10)14(21)8-9)19(23)11-3-2-4-13(20)16(11)18(12)22/h2-6,9,20H,7-8H2,1H3
chave InChI
ZAWXOCUFQSQDJS-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)