SCT271
BioTracker™ Green Endocytosis Live Cell Probe
Human
Sinônimo(s):
endocytosis fluorescent probe, endocytosis live cell probe, endocytosis probe, green endocytosis probe
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
BioTracker™ Green Endocytosis Live Cell Probe,
fonte biológica
human
Nível de qualidade
Formulário
lyophilized
embalagem
vial of 40 μL
fabricante/nome comercial
Millipore
técnica(s)
cell culture | stem cell: suitable
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
Descrição geral
*Precise visualization of endocytosis
*Track endocytosis using live cells
*High responsiveness to pH change
SPECTRAL PROPERTIES
λex: 386 nm
λem: 522 nm
Suggested observation conditions:
λex: 350 - 410 nm
λem: 500 - 560 nm
Características e benefícios
Fluorescent Dye-Dextran Conjugates or membrane staining reagents are used to visualize endocytosis. However, they have limitations in observing the dynamics of endosomes in live cells in terms of precision of staining or retentivity of reagent. SCT271 is a different kind of reagent that overcomes these limitations.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2