5677
Spermine, Tetrahydrochloride
Sinônimo(s):
Spermine, Tetrahydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
descrição
RTECS - EJ7230000
Merck USA index - 14, 8743
Nível de qualidade
Ensaio
≥99% (titration)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
white
solubilidade
water: 20 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
10-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[N+H2](CCC[N+H3])CCCC[N+H2]CCC[N+H3]
InChI
1S/C10H26N4.4ClH/c11-5-3-9-13-7-1-2-8-14-10-4-6-12;;;;/h13-14H,1-12H2;4*1H
chave InChI
XLDKUDAXZWHPFH-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
phospholipase C α
nNOS
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Escargueil-Blanc, I., et al. 1994. FASEB J.8, 1075.
Hu, J., et al. 1994. Neurosci. Lett. 175, 41.
Tompkins, T.A. and Moscarello, M.A. 1994. Biochim. Biophys. Acta1206, 1208.
Trubiani, O., et al. 1994. Biochem. Mol. Biol. Int.32, 1085.
Svensson, F., et al. 1993. Mol. Cell. Biochem.124, 141.
Ask, A., et al. 1992. Cancer Lett.66, 29.
Chida, N., et al. 1992. Brain Res.593, 57.
Khan, A.U., et al. 1992. Proc. Natl. Acad. Sci. USA89, 11428.
Messena, L., et al. 1992. J. Leukoc. Biol. 52, 585.
Pawelczyk, T., et al. 1992. Arch. Biochem. Biophys.297, 328.
Shantz, L.M., et al. 1992. Biochem. J.288, 511.
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3