567569
Spautin-1
a quinazolin compound that acts as a specific and potent inhibitor of autophagy
Sinônimo(s):
Spautin-1, Autophagy Inhibitor II, C43, 6-fluoro-N-[4-fluorobenzyl]quinazolin-4-amine, Specific and Potent AUtophagy Inhibitor 1, C43, 6-fluoro-N-[4-fluorobenzyl]quinazolin-4-amine, Specific and Potent AUtophagy Inhibitor 1, Autophagy Inhibitor II
Ensaio
≥99% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
off-white
solubilidade
DMSO: 50 mg/mL, clear, colorless
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Fc1ccc(cc1)CNc2ncnc3c2cc(cc3)F
InChI
1S/C15H11F2N3/c16-11-3-1-10(2-4-11)8-18-15-13-7-12(17)5-6-14(13)19-9-20-15/h1-7,9H,8H2,(H,18,19,20)
chave InChI
AWIVHRPYFSSVOG-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3