566313
SIRT1 Activator II
The SIRT1 Activator II, also referenced under CAS 374922-43-7, modulates the biological activity of SIRT1. This small molecule/inhibitor is primarily used for Biochemicals applications.
Sinônimo(s):
SIRT1 Activator II, 3-(Benzenesulfonyl)-1-(4-fluorophenyl)pyrrolo[4,5-b]quinoxalin-2-amine , SIRT1 Activator II, CAY10602
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
off-white
solubilidade
DMSO: 100 mg/mL
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
FC(C=C1)=CC=C1N2C(N)=C(S(C3=CC=CC=C3)(=O)=O)C4=C2N=C5C(C=CC=C5)=N4
InChI
1S/C22H15FN4O2S/c23-14-10-12-15(13-11-14)27-21(24)20(30(28,29)16-6-2-1-3-7-16)19-22(27)26-18-9-5-4-8-17(18)25-19/h1-13H,24H2
chave InChI
CSFVFDHRYKBBPD-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Nayagam, V.M., et al. 2006. J. Biomol. Screen.11, 959.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2