565851
NSC-87877
≥97% (HPLC), solid, SHP1/2 PTPase inhibitor, Calbiochem®
Sinônimo(s):
SHP1/2 PTPase Inhibitor, NSC-87877, 8-Hydroxy-7-(6-sulfonaphthalen-2-yl)diazenyl-quinoline-5-sulfonic acid, Disodium Salt, HePTP Inhibitor II, PTP Inhibitor XXV, PTP1B Inhibitor IV, SHP1 Inhibitor I, SHP2 Inhibitor I
About This Item
Produtos recomendados
product name
SHP1/2 PTPase Inhibitor, NSC-87877, The SHP1/2 PTPase Inhibitor, NSC-87877, also referenced under CAS 56932-43-5, controls the biological activity of SHP1/2 PTPase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Nível de qualidade
Ensaio
≥97% (HPLC)
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
cor
red-brown
solubilidade
water: 10 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C19H13N3O7S2.2Na/c23-19-16(10-17(31(27,28)29)15-2-1-7-20-18(15)19)22-21-13-5-3-12-9-14(30(24,25)26)6-4-11(12)8-13;;/h1-10,21H,(H,24,25,26)(H,27,28,29);;/q;2*+1/p-2/b22-16+;;
chave InChI
YOGRUDWAJPVHEL-LLDDCTHSSA-L
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
SHP1/2 PTPase
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2