SML3119
SHP1 Inhibitor, TPI-1
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-(2,5-Dichloro-phenyl)-[1,4]benzoquinone; 2-(2?,5?-Dichlorophenyl)-1,4-benzoquinone, 2-(2,5-Dichlorophenyl)-2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, TPI 1, TPI-1, TPI1
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C1C=CC(C(C2=C(C=CC(Cl)=C2)Cl)=C1)=O
InChI
1S/C12H6Cl2O2/c13-7-1-3-11(14)9(5-7)10-6-8(15)2-4-12(10)16/h1-6H
chave InChI
ZKHFYORNAYYOTM-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3