557508
Ro-31-7549, Monohydrate
A cell permeable, reversible, selective protein kinase C (PKC) inhibitor (IC₅₀ = 158 nM for rat brain PKC) that acts at the ATP binding site of PKC.
Sinônimo(s):
Ro-31-7549, Monohydrate, 2-[1-3(Aminopropyl)indol-3-yl]-3(1-methyl-1H-indol-3-yl)maleimide, Acetate, Bisindolylmaleimide VIII, Acetate
Ensaio
≥93% (HPLC)
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
red to red-orange
solubilidade
DMSO: 5 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C24H22N4O2/c1-27-13-17(15-7-2-4-9-19(15)27)21-22(24(30)26-23(21)29)18-14-28(12-6-11-25)20-10-5-3-8-16(18)20/h2-5,7-10,13-14H,6,11-12,25H2,1H3,(H,26,29,30)
chave InChI
UQHKJRCFSLMWIA-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
rat brain PKC
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Turner, N.A., et al. 1996. J. Neurochem. 66, 2381.
Ozawa, K., et al. 1993. J. Biol. Chem. 268, 1749.
Wilkinson, S.E., et al. 1993. Biochem. J. 294, 335.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1