557440
Ru360
≥97%, solid, Ca2+ uptake blocker in mitrochondria, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Ru360, (μ)[(HCO₂)(NH₃)₄Ru]₂OCl₃
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Ru360, Ru360, is a cell-permeable oxygen-bridged dinuclear ruthenium amine complex. Binds to mitochondria with high affinity (Kd = 340 pM) and blocks Ca2+ uptake into mitochondria in vitro (IC₅₀ = 184 pM).
Nível de qualidade
Ensaio
≥97%
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
cor
green
solubilidade
deoxygenated water: 0.5 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Ca2+ uptake into mitochondria in vitro
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Bassani, R.A., et al. 1998. Cell Calcium23, 433.
Matlib, M.A., et al. 1998. J. Biol. Chem.273, 10223.
Zhou, Z., et al. 1998. J. Physiol.507 (pt 2), 379.
Emerson, J., et al. 1993. J. Am. Chem. Soc.115, 11799.
Ying, W.-L., et al. 1991. Biochemistry30, 4949.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1