557370
Rottlerin
≥98% (HPLC), solid, PKC inhibitor, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Rottlerin, Mallotoxin
About This Item
Produtos recomendados
product name
Rottlerin, A cell-permeable and reversible protein kinase C inhibitor that exhibits greater selectivity for PKCδ (IC₅₀ = 3-6 µM) and PKCθ.
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
orange
solubilidade
ethanol: 1 mg/mL
DMSO: 30 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C30H28O8/c1-15-24(33)19(27(36)22(16(2)31)25(15)34)14-20-26(35)18-12-13-30(3,4)38-29(18)23(28(20)37)21(32)11-10-17-8-6-5-7-9-17/h5-13,33-37H,14H2,1-4H3/b11-10+
chave InChI
DEZFNHCVIZBHBI-ZHACJKMWSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
PKCδ
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Gschwendt, M., et al. 1994. Biochem. Biophys. Res. Commun. 199, 93.
Gschwendt, M., et al. 1994. FEBS Lett.338, 85.
Gschwendt, M., et al. 1984. Cancer Lett.25, 177.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3