5.04776
Cytochalasin D, Zygosporium mansonii
InSolution, ≥98%, 10 mM in DMSO, A cell-permeable fungal toxin
Sinônimo(s):
InSolution Cytochalasin D, Zygosporium mansonii, Lygosporin A, Zygosporin A, NSC 209835
Ensaio
≥98% (TLC)
Formulário
liquid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
desiccated (hygroscopic)
protect from light
temperatura de armazenamento
−70°C
cadeia de caracteres SMILES
N1[C@H]([C@H]3[C@]4([C@H]([C@@H](C(=C)[C@H]3C)O)\C=C\C[C@@H](C(=O)[C@@](\C=C\[C@H]4OC(=O)C)(O)C)C)C1=O)Cc2ccccc2
InChI
1S/C30H37NO6/c1-17-10-9-13-22-26(33)19(3)18(2)25-23(16-21-11-7-6-8-12-21)31-28(35)30(22,25)24(37-20(4)32)14-15-29(5,36)27(17)34/h6-9,11-15,17-18,22-26,33,36H,3,10,16H2,1-2,4-5H3,(H,31,35)/b13-9+,15-14+/t17-,18+,22-,23-,24+,25-,26+,29+,30+/m0/s1
chave InChI
SDZRWUKZFQQKKV-JHADDHBZSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
microfilaments
Embalagem
Advertência
forma física
Reconstituição
Outras notas
Blankson, H., et al. 1995. Exp. Cell Res.218, 522.
Melamed, I., et al. 1995. Biochem. Biophys. Res. Commun.209, 1102.
Verschueren, H., et al. 1995. Eur. J. Cell Biol.66, 335.
Aszalos, A., et al. 1994. Cell Immunol. 157, 81.
Wang, W.H., et al. 1994. Am. J. Physiol. 267, F592.
Betina, V., and Micekova, D. 1972. Chem. Abstr.77, 160508q.
Katagiri, K., and Matsuura, S. 1971. J. Antibiot. 24, 722.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
188.6 °F - (refers to pure substance)
Ponto de fulgor (°C)
87 °C - (refers to pure substance)