539648
Staurosporine, N-Benzoyl
A cell-permeable Staurosporine derivative that displays antitumor properties.
Sinônimo(s):
Staurosporine, N-Benzoyl, PKG Inhibitor IX, N-Benzoylstaurosporine, CGP 41 251, PDGFR Tyrosine Kinase Inhibitor X, PKC412, PKG Inhibitor IX, N-Benzoylstaurosporine, CGP 41 251, PKC412, PDGFR Tyrosine Kinase Inhibitor X
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
tan
solubilidade
DMSO: 6 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C35H30N4O4/c1-34(42-4)30(37(3)32(41)19-12-6-5-7-13-19)33-38-23-16-10-8-14-20(23)26-27-22(18-36-31(27)40)25-21-15-9-11-17-24(21)39(29(25)28(26)38)35(34,2)43-33/h5-17,30,33H,18H2,1-4H3,(H,36,40)/t30-,33-,34-,35+/m1/s1
chave InChI
IIQIEMHSDLLZQA-QZPVEUDVSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
PKC (α, β and γ), PDGFRβ, VEGFR2, Syk, PKCη, PKCδ, Flk-1, Flt3, Cdk1/B, PKA, c-Kit, c-Fgr, c-Src, VEGFR1, and EGFR
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Fabbro, D., et al. 2000. Anticancer Drug Des.15, 17.
Meyer, T., et al. 1999. Int. J. Cancer81, 669.
Meyer, T., et al. 1989. Int. J. Cancer43, 851.
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2