539636
PKCθ Pseudosubstrate Inhibitor, Myristoylated
The PKCθ Pseudosubstrate Inhibitor, Myristoylated controls the biological activity of PKCθ. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinônimo(s):
PKCθ Pseudosubstrate Inhibitor, Myristoylated, Myr-LHQRRGAIKQAKVHHVKC-NH₂, Protein Kinase C θ Pseudosubstrate Inhibitor, Myristoylated, Myr-LHQRRGAIKQAKVHHVKC-NH₂, Protein Kinase Cθ Pseudosubstrate Inhibitor, Myristoylated
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
lyophilized solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
solubilidade
water: 2 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
protein kinase Cθ
Advertência
Sequência
forma física
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1