Documentos Principais
538904
Sigma-Aldrich
Prostaglandin E2
Involved in vasodilator actions of kinins such as bradykinin.
Sinônimo(s):
Prostaglandin E2, PGE₂
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H32O5
Número CAS:
Peso molecular:
352.47
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
descrição
Merck USA index - 14, 7877
Ensaio
>98% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
white to light yellow
solubilidade
acetone: soluble
ethanol: soluble
ethyl acetate: soluble
methanol: soluble
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC1C(C(C(=O)C1)C\C=C\CCCC(=O)O)\C=C\C(O)CCCCC
InChI
1S/C20H32O5/c1-2-3-6-9-15(21)12-13-17-16(18(22)14-19(17)23)10-7-4-5-8-11-20(24)25/h4,7,12-13,15-17,19,21,23H,2-3,5-6,8-11,14H2,1H3,(H,24,25)/b7-4+,13-12+
chave InChI
XEYBRNLFEZDVAW-RTYMFESYSA-N
Descrição geral
Involved in vasodilator actions of kinins such as bradykinin. Inhibits MAP kinase in rat mesangial cells (IC50 = 25-50 µM). Regulates the activity of adenylate cyclase via G-protein coupled receptors.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Cell permeable: no
Primary Target
Involved in vasodilator actions of kinins such as bradykinin
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Target IC50: 25-50 µM inhibiting MAP kinase in rat mesangial cells
Advertência
Toxicity: Harmful (C)
Outras notas
Li, X., et al. 1995. Am. J. Physiol.269, C986.
Kessler, W., et al. 1992. Exp. Brain Res.91, 467.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3