5.34337
CADA
≥98% (HPLC), solid, HIV inhibitor, Calbiochem®
Sinônimo(s):
HIV Inhibitor, CADA, 1-Benzyl-7-methylene-5,9-ditosyl-5,9-diaza-azoniacyclododecan-1-ium chloride, CD4 Inhibitor, CADA
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
HIV Inhibitor, CADA,
Ensaio
≥98% (HPLC)
Nível de qualidade
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
white
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL
water: insoluble
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Advertência
Outras notas
Bell, T. W., et al. 2006. J. Med. Chem.49, 1291.
Vermeire, K., et al. 2004. AIDS.18, 2115.
Vermeire, K., et al. 2002. Virology.302, 342.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3