SML1339
AR420626
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
AR 420626, N-(2,5-Dichlorophenyl)-4-(furan-2-yl)-2-methyl-5-oxo-1,4,5,6,7,8-hexahydro-quinoline-3-carboxamide
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
ClC1=CC(NC(C2=C(C)NC(CCCC3=O)=C3C2C4=CC=CO4)=O)=C(Cl)C=C1
InChI
1S/C21H18Cl2N2O3/c1-11-18(21(27)25-15-10-12(22)7-8-13(15)23)20(17-6-3-9-28-17)19-14(24-11)4-2-5-16(19)26/h3,6-10,20,24H,2,4-5H2,1H3,(H,25,27)
chave InChI
GGTYQECCGLBHGS-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)