5.32372
THZ1
≥96% (HPLC), solid, Cdk7 inhibitor, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Cdk7 Inhibitor VIII, THZ1, ( E)-N-(3-(5-Chloro-4-(1H-indol-3-yl)pyrimidin-2-ylamino)phenyl)-4-(4-(dimethylamino)but-2-enamido)benzamide, 4HCl, THZ1, HCl
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Cdk7 Inhibitor VIII, THZ1,
Ensaio
≥96% (HPLC)
Nível de qualidade
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
cor
yellow
solubilidade
DMSO: 50 mg/mL
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
- Cell-permeable
- Non-toxic
- ATP-site directed
- Irreversible inhibitor
Advertência
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3