Documentos Principais
529313
Millipore
Polyoxin D, Streptomyces cacaoi var. asoensis
Specific inhibitor of fungal chitin synthetase (Ki = 6 µM).
Sinônimo(s):
Polyoxin D, Streptomyces cacaoi var. asoensis
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H23N5O14
Número CAS:
Peso molecular:
521.39
Código UNSPSC:
12352200
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated
cor
white
solubilidade
aqueous buffer: soluble
water: soluble
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
10-30°C
InChI
1S/C17H23N5O14.Zn/c18-5(7(24)4(23)2-35-16(19)33)12(28)20-6(15(31)32)10-8(25)9(26)13(36-10)22-1-3(14(29)30)11(27)21-17(22)34;/h1,4-10,13,23-26H,2,18H2,(H2,19,33)(H,20,28)(H,29,30)(H,31,32)(H,21,27,34);/t4-,5-,6-,7+,8-,9+,10+,13+;/m0./s1
chave InChI
ZKAPMXOKBGSLTC-AGVSZMOESA-N
Descrição geral
Specific inhibitor of fungal chitin synthetase (Ki = 6 µM).
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstituição
Following reconstitution, store at room temperature (20°C). Acidic stock solutions are stable for up to 1 month at 20°C. Neutral or alkaline stock solutions are stable for up to 1 week at 20°C.
Outras notas
Causier, B.E., et al. 1994. Microbiol. 140, 2199.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1