SML0525
kb-NB142-70
≥97% (HPLC)
Sinônimo(s):
3,4-Dihydro-9-hydroxy-[1]benzothieno[2,3-f]-1,4-thiazepin-5(2H)-one
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥97% (HPLC)
forma
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccc2sc3C(=O)NCCSc3c2c1
InChI
1S/C11H9NO2S2/c13-6-1-2-8-7(5-6)9-10(16-8)11(14)12-3-4-15-9/h1-2,5,13H,3-4H2,(H,12,14)
chave InChI
DHUAGGSHTKPOHU-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3