RAB0385
Atrial Natriuretic Peptide EIA Kit
for serum, plasma, culture supernatant and cell lysates
Sinônimo(s):
Natriuretic peptides A, Prepronatriodilatin, ANP
About This Item
Produtos recomendados
reatividade de espécies
mouse, human, rat
embalagem
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
técnica(s)
ELISA: suitable
enzyme immunoassay: suitable
entrada
sample type serum
sample type cell lysate
sample type plasma
sample type culture supernatant(s)
assay range
inter-assay cv: <15%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 1.02 pg/mL
standard curve range: 0.1-1000 pg/mL
método de detecção
colorimetric
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... NPPA(4878)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Atrial Natriuretic Peptide EIA Kit has been used to measure ANP levels in diabetes mellitus patients.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Componentes do kit também disponíveis separadamente
- RABHRP3HRP-StreptavidinSDS
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Met. Corr. 1
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)