A263
ATPA
solid
Sinônimo(s):
(RS)-2-Amino-3-(3-hydroxy-5-tert-butylisoxazol-4-yl)propanoic acid
About This Item
Produtos recomendados
forma
solid
Nível de qualidade
cor
white
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL
H2O: 2.5 mg/mL
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)c1onc(O)c1CC(N)C(O)=O
InChI
1S/C10H16N2O4/c1-10(2,3)7-5(8(13)12-16-7)4-6(11)9(14)15/h6H,4,11H2,1-3H3,(H,12,13)(H,14,15)
chave InChI
PIXJURSCCVBKRF-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... GRIK1(2897)
rat ... Gria1(50592) , Grik1(29559) , Grin2a(24409)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3