528283
Polo-like Kinase Inhibitor II, BTO-1
The Polo-like Kinase Inhibitor II, BTO-1, also referenced under CAS 40647-02-7, controls the biological activity of Polo-like Kinase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinônimo(s):
Polo-like Kinase Inhibitor II, BTO-1, 5-Cyano-7-nitro-2-(benzothiazolo-N-oxide)-carboxamide
Ensaio
≥97% (HPLC)
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
beige to brown
solubilidade
DMSO: 1 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C9H4N4O4S/c10-3-4-1-5-7(6(2-4)13(16)17)18-9(8(11)14)12(5)15/h1-2H,(H2,11,14)
chave InChI
FKRBAXZAJBBIAJ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Peters, U., et al. 2006. Nat. Chem. Biol.2, 618.
McInnes, C., et al. 2006. Nat. Chem. Biol.2, 608.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3