Documentos Principais
516910
Sigma-Aldrich
2-Chloro-5-(chloromethyl)pyridine
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H5Cl2N
Número CAS:
Peso molecular:
162.02
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
pf
37-42 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
cadeia de caracteres SMILES
ClCc1ccc(Cl)nc1
InChI
1S/C6H5Cl2N/c7-3-5-1-2-6(8)9-4-5/h1-2,4H,3H2
chave InChI
SKCNYHLTRZIINA-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
2-Chloro-5-(chloromethyl) pyridine.
Feng ZQ, et al.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 67(2), o366-o366 (2011)
B Latli et al.
Journal of medicinal chemistry, 42(12), 2227-2234 (1999-06-23)
1-[(6-Chloro-3-pyridinyl)methyl]-2-imidazolidine (1), the N-desnitro metabolite of the major insecticide imidacloprid, is known to have similar potency to that of (-)-nicotine as an inhibitor of [3H](-)-nicotine binding at the rat recombinant alpha4beta2 neuronal nicotinic acetylcholine receptor (nAChR); IC50 values in the