Documentos Principais
GE80-1129-32
GelBond Film 124 X 258 mm, (Pkg/50)
Cytiva 80-1129-32, pack of 50 pieces
About This Item
Código UNSPSC:
41122410
NACRES:
NB.22
embalagem
pack of 50 pieces
fabricante/nome comercial
Cytiva 80-1129-32
disponibilidade
not available in Japan
temperatura de armazenamento
room temp
Descrição geral
GelBond PAGfilm is a polyester film with a treated surface which binds to the agarose gel.
Armazenamento e estabilidade
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Nota de análise
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)