Documentos Principais
420305
Sigma-Aldrich
K-252c
A cell-permeable, reversible, and ATP-competitive inhibitor of protein kinase C (IC₅₀ = 2.45 µM) and protein kinase A (IC₅₀ = 25.7 µM).
Sinônimo(s):
K-252c
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H13N3O
Número CAS:
Peso molecular:
311.34
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
off-white
solubilidade
DMSO: 5 mg/mL
methanol: soluble
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[nH]1c2c3[nH]c4c(c3c5c(c2c6c1cccc6)CNC5=O)cccc4
InChI
1S/C20H13N3O/c24-20-17-12(9-21-20)15-10-5-1-3-7-13(10)22-18(15)19-16(17)11-6-2-4-8-14(11)23-19/h1-8,22-23H,9H2,(H,21,24)
chave InChI
MEXUTNIFSHFQRG-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
A cell-permeable, reversible, and ATP-competitive inhibitor of protein kinase A (IC50 = 25.7 µM) and protein kinase C (IC50 = 2.45 µM).
Ações bioquímicas/fisiológicas
Cell permeable: yes
Primary Target
PKC
Product competes with ATP.
Reversible: yes
Target IC50: 2.45 µM against protein kinase C
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstituição
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
Outras notas
Fabre, S., et al. 1993. Bioorg. Med. Chem.1, 193.
Nakanishi, S., et al. 1986. J. Antibiot. 39, 1066.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3