PZ0378
CP-809,101 fumarate
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-(3-Chlorobenzyloxy)-6-(piperazin-1-yl)pyrazine fumarate
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Clc1cc(ccc1)COc2nc(cnc2)N3CCNCC3
InChI
1S/C15H17ClN4O/c16-13-3-1-2-12(8-13)11-21-15-10-18-9-14(19-15)20-6-4-17-5-7-20/h1-3,8-10,17H,4-7,11H2
chave InChI
PCWGGOVOEWHPMG-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)