T6515
Cholecystokinin Fragment 30-33 Amide
≥95% (HPLC)
Sinônimo(s):
CCK-4, Gastrin Tetrapeptide, Tetragastrin, Trp-Met-Asp-Phe amide
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
powder
peso molecular
59670 g/mol
técnica(s)
toxicology assay: suitable
solubilidade
DMF: 20 mg/mL, clear, colorless to yellow
adequação
suitable for molecular biology
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CSCC[C@H](NC(=O)[C@@H](N)Cc1c[nH]c2ccccc12)C(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C(=O)N[C@@H](Cc3ccccc3)C(N)=O
InChI
1S/C29H36N6O6S/c1-42-12-11-22(33-27(39)20(30)14-18-16-32-21-10-6-5-9-19(18)21)28(40)35-24(15-25(36)37)29(41)34-23(26(31)38)13-17-7-3-2-4-8-17/h2-10,16,20,22-24,32H,11-15,30H2,1H3,(H2,31,38)(H,33,39)(H,34,41)(H,35,40)(H,36,37)/t20-,22-,23-,24-/m0/s1
chave InChI
RGYLYUZOGHTBRF-BIHRQFPBSA-N
Informações sobre genes
human ... CCK(885)
rat ... Cckbr(25706)
Amino Acid Sequence
Descrição geral
Several biologically active fragments of the neuropeptide cholecystokinin (CCK) are present in the brain, where they interact with CCK-A and CCK-B receptors. Among these fragments, CCK-4 is notably abundant in the cortical and limbic brain structures. CCK-4, a bioactive form of cholecystokinin, is a peptide hormone that regulates food intake by binding to CCK receptors in the gut and brain.
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Nota de preparo
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?