528122
PI 3,4-K inhibitor, PIK-93
The PI 3,4-K inhibitor, PIK-93, also referenced under CAS 593960-11-3, controls the biological activity of PI 3,4-K. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinônimo(s):
PI 3,4-K inhibitor, PIK-93, N-(5-(4-Chloro-3-(((2-hydroxyethyl)amino)sulfonyl)phenyl)-4-methyl-2-thiazolyl)-acetamide
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
pale yellow
solubilidade
DMSO: 50 mg/mL, pale yellow
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
ClC1=CC=C(C2=C(C)N=C(NC(C)=O)S2)C=C1S(NCCO)(=O)=O
InChI
1S/C14H16ClN3O4S2/c1-8-13(23-14(17-8)18-9(2)20)10-3-4-11(15)12(7-10)24(21,22)16-5-6-19/h3-4,7,16,19H,5-6H2,1-2H3,(H,17,18,20)
chave InChI
JFVNFXCESCXMBC-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Fan, Q.W., et al. 2006. Cancer Cell9, 341.
Toth, B., et al. 2006. J. Biol. Chem.281, 36369.
Knight, Z.A., et al. 2006. Cell125, 733.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3