D0567
DIF-3
≥99% (HPLC), solid
Sinônimo(s):
1-(3-Chloro-2,6-dihydroxy-4-methoxyphenyl)-1-hexanone, Differentiation-inducing factor 3
Ensaio
≥99% (HPLC)
Formulário
solid
solubilidade
DMSO: soluble 46 mg/mL
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCC(=O)c1c(O)cc(OC)c(Cl)c1O
InChI
1S/C13H17ClO4/c1-3-4-5-6-8(15)11-9(16)7-10(18-2)12(14)13(11)17/h7,16-17H,3-6H2,1-2H3
chave InChI
JWBMZIJMSBFBIY-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)