528117
PI 3-K inhibitor IX, PIK-90
The PI 3-K inhibitor IX, PIK-90, also referenced under CAS 677338-12-4, controls the biological activity of PI 3-K. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinônimo(s):
PI 3-K inhibitor IX, PIK-90, N-(2,3-Dihydro-7,8-dimethoxyimidazo[1,2-c]quinazolin-5-yl)-3-pyridinecarboxamide, mTOR Inhibitor VI
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
pale yellow
solubilidade
DMSO: 0.5 mg/mL
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[n]21[c](c3c(nc2NC(=O)c4cnccc4)c(c(cc3)OC)OC)=NCC1
InChI
1S/C18H17N5O3/c1-25-13-6-5-12-14(15(13)26-2)21-18(23-9-8-20-16(12)23)22-17(24)11-4-3-7-19-10-11/h3-7,10H,8-9H2,1-2H3,(H,21,22,24)
chave InChI
ZJAVHOMVDCMAMF-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Embalagem
Advertência
Nota de preparo
Reconstituição
Outras notas
Fan, Q.W., et al. 2006. Cancer Cell9, 341.
Knight, Z.A., et al. 2006. Cell125, 733.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3